6-Methyl-2-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)-3-pyridinol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10280-1G PC10280-5G
APOSPC10280-1GEA 1260 DKK
APOSPC10280-1G APOSPC10280-5G
6-Methyl-2-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)-3-pyridinol
6-Methyl-2-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)-3-pyridinol
Formel: C₈H₈F₃NO₂
Smeltepunkt: 138…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425809
CAS-nummer: 344776-71-2