1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)piperazin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10278-1G PC10278-25G PC10278-5G
APOSPC10278-1GEA 1100 DKK
APOSPC10278-1G APOSPC10278-25G APOSPC10278-5G
1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)piperazin
1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)piperazin
Formel: C₁₀H₁₂FN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01572463
CAS-nummer: 154590-33-7