3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid, 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid
PC10277-1G PC10277-500MG
APOSPC10277-1GEA 1010 DKK
APOSPC10277-1G APOSPC10277-500MG
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Formel: C₁₄H₁₈FNO₄
Smeltepunkt: 120…121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02090701
CAS-nummer: 284493-59-0