3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, 3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
PC10276-1G PC10276-500MG PC10276-5G
APOSPC10276-1GEA 812 DKK
APOSPC10276-1G APOSPC10276-500MG APOSPC10276-5G
3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Formel: C₁₄H₁₈FNO₄
Smeltepunkt: 138…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02090715
CAS-nummer: 284493-72-7