1,1,1-Trifluoro-3-(phenethylamino)-2-propanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10271-1G PC10271-500MG
APOSPC10271-1GEA 6000 DKK
APOSPC10271-1G APOSPC10271-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-(phenethylamino)-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-(phenethylamino)-2-propanol
Formel: C₁₁H₁₄F₃NO
Smeltepunkt: 63…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001278
CAS-nummer: 400878-20-8