3-Fluoro-1-iodopropane 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1027-25G PC1027-5G
APOSPC1027-25GEA 942 DKK
APOSPC1027-25G APOSPC1027-5G
3-Fluoro-1-iodopropane 98%
3-Fluoro-1-iodopropane
Formel: C₃H₆FI
Kogepunkt: 68…69 °C/95mmHg
Flammepunkt: 34 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07784197
CAS-nummer: 462-40-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III