(4-Fluorophenoxy)acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10268-10G PC10268-5G
APOSPC10268-10GEA 1900 DKK
APOSPC10268-10G APOSPC10268-5G
(4-Fluorophenoxy)acetonitrile
(4-Fluorophenoxy)acetonitrile
Formel: C₈H₆FNO
Smeltepunkt: 151.1 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 24115-20-6