2-Phenethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2,5,6-tetrahydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinolin-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10265-1G PC10265-500MG
APOSPC10265-1GEA 7930 DKK
APOSPC10265-1G APOSPC10265-500MG
2-Phenethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2,5,6-tetrahydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinolin-1-ol
2-Phenethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2,5,6-tetrahydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinolin-1-ol
Formel: C₂₀H₂₀F₃NO
Smeltepunkt: 76…78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425797
CAS-nummer: 439095-60-0