2-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)malononitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10259-1G PC10259-500MG PC10259-5G
APOSPC10259-1GEA 2070 DKK
APOSPC10259-1G APOSPC10259-500MG APOSPC10259-5G
2-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)malononitrile
2-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)malononitrile
Formel: C₁₀H₆ClFN₂
Molekylvægt: 208.62 g/mol
Smeltepunkt: 132…134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00231634
CAS-nummer: 338965-15-4