2'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10254-1G PC10254-5G
APOSPC10254-1GEA 1030 DKK
APOSPC10254-1G APOSPC10254-5G
2'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
2'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Formel: C₁₅H₁₃FO₂
Smeltepunkt: 56…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001269
CAS-nummer: 400878-24-2