4-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzonitrile
PC10253-1G PC10253-500MG PC10253-5G
APOSPC10253-1GEA 1580 DKK
APOSPC10253-1G APOSPC10253-500MG APOSPC10253-5G
4-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbonitrile
4-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbonitrile
Formel: C₁₄H₈F₃NO
Smeltepunkt: 59…61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01871521
CAS-nummer: 453557-46-5