1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC10250-5G PC10250-10G
APOSPC10250-5GEA 806 DKK
APOSPC10250-5G APOSPC10250-10G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Formel: C₅H₅F₃N₂O
Smeltepunkt: 178…180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00139833
CAS-nummer: 122431-37-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III