3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10249-10G PC10249-1G PC10249-5G
APOSPC10249-10GEA 1630 DKK
APOSPC10249-10G APOSPC10249-1G APOSPC10249-5G
3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Formel: C₁₄H₁₀ClFO₂
Smeltepunkt: 75…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01590673
CAS-nummer: 336879-99-3