2-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10248-10G PC10248-1G PC10248-5G
APOSPC10248-10GEA 0 DKK
APOSPC10248-10G APOSPC10248-1G APOSPC10248-5G
2-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
2-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Formel: C₁₄H₁₀ClFO₂
Smeltepunkt: 71…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01590675
CAS-nummer: 336880-01-4