{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10247-1G PC10247-500MG
APOSPC10247-1GEA 6000 DKK
APOSPC10247-1G APOSPC10247-500MG
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanamine
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanamine
Formel: C₁₂H₁₁F₃N₂S
Smeltepunkt: 81…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03791219
CAS-nummer: 690632-25-8