5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10245-1G PC10245-10G PC10245-5G
APOSPC10245-1GEA 305 DKK
APOSPC10245-1G APOSPC10245-10G APOSPC10245-5G
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅F₃O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03012933
CAS-nummer: 244126-64-5