Ethyl 2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10242-1G PC10242-250MG
APOSPC10242-1GEA 5400 DKK
APOSPC10242-1G APOSPC10242-250MG
Ethyl 2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₆F₃NO₃S
Smeltepunkt: 122…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425775
CAS-nummer: 72850-53-4