4-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10238-1G PC10238-500MG
APOSPC10238-1GEA 5010 DKK
APOSPC10238-1G APOSPC10238-500MG
4-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
4-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
Formel: C₁₆H₁₂BrFO₂
Smeltepunkt: 83…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02091019
CAS-nummer: 451485-72-6