4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC10233-250MG PC10233-1G PC10233-5G
APOSPC10233-250MGEA 218 DKK
APOSPC10233-250MG APOSPC10233-1G APOSPC10233-5G
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₂H₆Cl₂F₃NO₃S
Smeltepunkt: 69…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00243963
CAS-nummer: 338422-71-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III