Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10227-1G PC10227-250MG
APOSPC10227-1GEA 861 DKK
APOSPC10227-1G APOSPC10227-250MG
Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Formel: C₁₂H₁₀FNO₃S
Smeltepunkt: 106…108 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04117805
CAS-nummer: 886360-59-4