3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10226-1G PC10226-500MG PC10226-5G
APOSPC10226-1GEA 3050 DKK
APOSPC10226-1G APOSPC10226-500MG APOSPC10226-5G
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanamide
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanamide
Formel: C₁₁H₁₀ClF₃N₂O₂
Smeltepunkt: 241…243 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03012828
CAS-nummer: 439110-82-4