3-(4-Fluorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10224-1G PC10224-500MG PC10224-5G
APOSPC10224-1GEA 1290 DKK
APOSPC10224-1G APOSPC10224-500MG APOSPC10224-5G
3-(4-Fluorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-(4-Fluorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Formel: C₁₁H₉F₄NO₃
Smeltepunkt: 135…137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01366669
CAS-nummer: 117291-16-4