3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10222-10G PC10222-1G PC10222-5G
APOSPC10222-10GEA 10110 DKK
APOSPC10222-10G APOSPC10222-1G APOSPC10222-5G
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Formel: C₁₁H₉ClF₃NO₃
Smeltepunkt: 162…165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03791205
CAS-nummer: 117291-25-5