3-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10221-1G PC10221-5G
APOSPC10221-1GEA 2900 DKK
APOSPC10221-1G APOSPC10221-5G
3-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Formel: C₁₃H₁₂F₃NO₅
Smeltepunkt: 170…173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03791204
CAS-nummer: 886360-56-1