Ethyl 2-{1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-4-piperidinylidene}acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10219-1G PC10219-500MG
APOSPC10219-1GEA 3020 DKK
APOSPC10219-1G APOSPC10219-500MG
Ethyl 2-{1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-4-piperidinylidene}acetate
Ethyl-2-{1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-4-piperidinylidene}acetate
Formel: C₁₇H₁₈F₃NO₃
Molekylvægt: 341.33 g/mol
Smeltepunkt: 65…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425754
CAS-nummer: 439095-20-2