Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10218-1G PC10218-500MG PC10218-5G
APOSPC10218-1GEA 1630 DKK
APOSPC10218-1G APOSPC10218-500MG APOSPC10218-5G
Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Formel: C₁₃H₁₆FNO₄S
Smeltepunkt: 90…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02736084
CAS-nummer: 349624-64-2