3-{3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10217-1G PC10217-250MG
APOSPC10217-1GEA 2180 DKK
APOSPC10217-1G APOSPC10217-250MG
3-{3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1H-pyrazole
3-{3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1H-pyrazole
Formel: C₁₆H₁₂ClFN₂O
Molekylvægt: 302.74 g/mol
Smeltepunkt: 125…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425750
CAS-nummer: 451485-60-2