5-(Carboxymethyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10214-1G PC10214-500MG
APOSPC10214-1GEA 3050 DKK
APOSPC10214-1G APOSPC10214-500MG
5-(Carboxymethyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
5-(Carboxymethyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₈F₃N₃O₅
Molekylvægt: 331.21 g/mol
Smeltepunkt: 189…190 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05021855
CAS-nummer: 439095-12-2