7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10212-1G PC10212-500MG
APOSPC10212-1GEA 5010 DKK
APOSPC10212-1G APOSPC10212-500MG
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Formel: C₁₅H₁₀F₃N₅
Molekylvægt: 317.28 g/mol
Smeltepunkt: 230…232 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03791200
CAS-nummer: 863305-83-3