1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10210-1G PC10210-500MG PC10210-5G
APOSPC10210-1GEA 2170 DKK
APOSPC10210-1G APOSPC10210-500MG APOSPC10210-5G
1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₇ClFNO₂
Smeltepunkt: 220…223 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425740
CAS-nummer: 451485-55-5