3-{2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}acrylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10207-1G
PC10207-500MG
PC10207-5G
APOSPC10207-1GEA
3050
DKK
APOSPC10207-1G
APOSPC10207-500MG
APOSPC10207-5G
3-{2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}acrylic acid
3-{2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}acrylic acid
Formel:
C₁₆H₁₁F₃O₃ Smeltepunkt: 156…158 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01814780 CAS-nummer: 449778-81-8 |