2-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbaldehyde oxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10206-1G PC10206-500MG
APOSPC10206-1GEA 6000 DKK
APOSPC10206-1G APOSPC10206-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbaldehyde oxime
2-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbaldehyde oxime
Formel: C₁₃H₁₀FNO₂
Smeltepunkt: 107…109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02091015
CAS-nummer: 449778-79-4