2-Amino-5-(4-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10203-1G PC10203-500MG PC10203-5G
APOSPC10203-1GEA 1630 DKK
APOSPC10203-1G APOSPC10203-500MG APOSPC10203-5G
2-Amino-5-(4-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
2-Amino-5-(4-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Formel: C₁₀H₉FN₄OS
Smeltepunkt: 174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200939
CAS-nummer: 886361-58-6