1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10202-1G PC10202-500MG PC10202-5G
APOSPC10202-1GEA 1970 DKK
APOSPC10202-1G APOSPC10202-500MG APOSPC10202-5G
1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
Formel: C₁₂H₉FOS
Smeltepunkt: 119…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200932
CAS-nummer: 886361-46-2