1-[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-ethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10201-1G PC10201-500MG PC10201-5G
APOSPC10201-1GEA 3050 DKK
APOSPC10201-1G APOSPC10201-500MG APOSPC10201-5G
1-[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-ethanol
1-[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-ethanol
Formel: C₇H₈ClF₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04117790
CAS-nummer: 959578-12-2