α,α,α-Trifluor-o-toluidin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Aminobenzotrifluoride
PC1020-1KG PC1020-500G
APOSPC1020-1KGEA 709 DKK
APOSPC1020-1KG APOSPC1020-500G
α,α,α-Trifluor-o-toluidin 97%
α,α,α-Trifluor-o-toluidin
Useful intermediate for synthesis of quinoline derivatives and other heterocycles. J. Org. Chem., 1994, 59, 5886
Formel: C₇H₆F₃N
Molekylvægt: 161.13 g/mol
Kogepunkt: 65…67 °C/15mmHg
Smeltepunkt: –34 °C
Massefylde: 1.282 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007718
CAS-nummer: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
UN nummer: 2942
ADR: 6.1 III