2-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10198-1G PC10198-500MG
APOSPC10198-1GEA 644 DKK
APOSPC10198-1G APOSPC10198-500MG
2-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₉H₆F₃N₃O₂S
Smeltepunkt: 170…172 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03012088
CAS-nummer: 449778-74-9