[1-Methyl-5-(4-methylphenoxy)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10195-1G PC10195-500MG PC10195-5G
APOSPC10195-1GEA 4000 DKK
APOSPC10195-1G APOSPC10195-500MG APOSPC10195-5G
[1-Methyl-5-(4-methylphenoxy)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
[1-Methyl-5-(4-methylphenoxy)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formel: C₁₃H₁₃F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 88…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001207
CAS-nummer: 400073-97-4