6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10193-1G PC10193-5G
APOSPC10193-1GEA 2190 DKK
APOSPC10193-1G APOSPC10193-5G
6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₇FN₂OS
Smeltepunkt: 147…148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02091516
CAS-nummer: 439095-02-0