5-Amino-2,4-difluorophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10191-1G PC10191-25G PC10191-5G
APOSPC10191-1GEA 164 DKK
APOSPC10191-1G APOSPC10191-25G APOSPC10191-5G
5-Amino-2,4-difluorophenol
5-Amino-2,4-difluorophenol
Formel: C₆H₅F₂NO
Smeltepunkt: 177 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04973718
CAS-nummer: 113512-71-3