3-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-[4-(2-Chloro-6-fluorobenzyloxy)phenyl]acrylic acid
PC10190-1G PC10190-500MG PC10190-5G
APOSPC10190-1GEA 2070 DKK
APOSPC10190-1G APOSPC10190-500MG APOSPC10190-5G
3-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
3-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Formel: C₁₆H₁₂ClFO₃
Smeltepunkt: 177…179 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02091011
CAS-nummer: 400825-72-1