4-(Difluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1019-1G PC1019-5G PC1019-250MG
APOSPC1019-1GEA 2180 DKK
APOSPC1019-1G APOSPC1019-5G APOSPC1019-250MG
4-(Difluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Difluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₂
Smeltepunkt: 203…205 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784270
CAS-nummer: 55805-21-5