3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: trans-2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)cinnamic acid
PC10187-1G PC10187-500MG
APOSPC10187-1GEA 2790 DKK
APOSPC10187-1G APOSPC10187-500MG
3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formel: C₁₅H₁₀ClFO₃
Molekylvægt: 292.7 g/mol
Smeltepunkt: 197…199 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02091010
CAS-nummer: 449778-67-0