3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10186-1G PC10186-500MG
APOSPC10186-1GEA 5040 DKK
APOSPC10186-1G APOSPC10186-500MG
3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formel: C₁₅H₁₀F₂O₃
Smeltepunkt: 198…200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02091009
CAS-nummer: 338393-76-3