3-[2-(4-Fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10185-1G PC10185-5G
APOSPC10185-1GEA 3260 DKK
APOSPC10185-1G APOSPC10185-5G
3-[2-(4-Fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(4-Fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formel: C₁₅H₁₁FO₃
Molekylvægt: 258.25 g/mol
Smeltepunkt: 205…207 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02091006
CAS-nummer: 338393-64-9