2-Oxo-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,2-Dihydro-2-oxo-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
PC10183-1G PC10183-25G PC10183-5G
APOSPC10183-1GEA 985 DKK
APOSPC10183-1G APOSPC10183-25G APOSPC10183-5G
2-Oxo-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
2-Oxo-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formel: C₁₃H₇F₃N₂O
Smeltepunkt: 300…302 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00474273
CAS-nummer: 3335-44-2