4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl}benzenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10182-1G PC10182-500MG
APOSPC10182-1GEA 4000 DKK
APOSPC10182-1G APOSPC10182-500MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl}benzenol
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl}benzenol
Formel: C₁₃H₉ClF₃NO
Molekylvægt: 287.67 g/mol
Smeltepunkt: 135…137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01316641
CAS-nummer: 321432-62-6