1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10181-1G PC10181-500MG PC10181-5G
APOSPC10181-1GEA 3490 DKK
APOSPC10181-1G APOSPC10181-500MG APOSPC10181-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbohydrazide
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbohydrazide
Formel: C₁₂H₁₄ClF₃N₄O
Molekylvægt: 322.72 g/mol
Smeltepunkt: 198…201 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172276
CAS-nummer: 321430-54-0