2-Amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10180-1G PC10180-500MG
APOSPC10180-1GEA 6000 DKK
APOSPC10180-1G APOSPC10180-500MG
2-Amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
2-Amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Formel: C₁₄H₁₀ClF₃N₄S
Molekylvægt: 358.77 g/mol
Smeltepunkt: 199…202 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00180796
CAS-nummer: 321430-41-5