3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10179-500MG PC10179-1G
APOSPC10179-500MGEA 1160 DKK
APOSPC10179-500MG APOSPC10179-1G
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenol
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenol
Formel: C₁₂H₇ClF₃NO₂
Smeltepunkt: 100…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172750
CAS-nummer: 95711-07-2